Learn More
Pantoprazole Sulfone, TRC
Code produit 30006943
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30006943 100 mg 100mg
30004366 25 mg 25mg
30004963 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006943 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP183016100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127780-16-9
Formule moléculaire C16 H15 F2 N3 O5 S
Poids moléculaire (g/mol) 399.37
Synonyme 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Imp. A (EP), Pantoprazole Sulphone
Nom IUPAC 5-(difluoromethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridine-2-yl)méthylsulfonyl]-1H-benzimidazole
SMILES COc1ccnc(CS(=O)(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Pantoprazole Sulfone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H15F2N3O5S/c1-24-13-5-6-19-12(14(13)25-2)8-27(22,23)16-20-10-4-3-9(26-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21)
Poids de la formule 399.07
Pourcentage de pureté >95%