Learn More
Thermo Scientific Chemicals Papaïne, latex Carica papaye
Code produit 15414369
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15414369 100 mg 100mg
15404369 25 mg 25mg
15494359 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15414369 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J61875.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    133.65€ / 100mg
    Économisez 14.35€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Ajouter au panier
Une protéase cystéine ; décompose la matrice intercellulaire du cartilage
Papain, from papaya latex, has been used to digest carotid artery smooth muscle cells. Papain is used in dissecting solutions. It is used to produce Fab fragments of antibodies. It is used for cell dissociation since it has been shown to be more effective and less damaging with certain tissues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9001-73-4
Synonyme CE 3.4.22.2
Spécification
À utiliser avec (application) Une protéase cystéine ; décompose la matrice intercellulaire du cartilage
Poids moléculaire 23 kd
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Forme Poudre lyophilisée, 23 kDa
Quantité 100 mg
Type de produit Protéase
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Papain, Carica Papaya Latex
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Papain, Carica Papaya Latex