Learn More
Papain (grade technique), TRC
Code produit 30007416
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007416 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30007416 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP190450100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Papain
CAS 9001-73-4
Formule moléculaire C9H14N4O3
Quantité 100 mg
Synonyme Adolph's Meat Tenderizer, Arbuz, Caroid, Collupulin, Collupulin L, Cristalase;
Formule InChI InChI=1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
SMILES O=C(CCC(NC(OC(C)(C)C)=O)C(O)=O)OCC1=CC=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 226.23