Learn More
Papaveraldine, TRC
Code produit 30003839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30003839 1 g 1g
30008823 100 mg 100mg
30011477 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30003839 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP1904001G
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 522-57-6
Formule moléculaire C20 H19 N O5
Poids moléculaire (g/mol) 353.3
Synonyme NSC 94266, Papaveraldin, 6,7-Dimethoxy-1-veratroylisoquinoline;
Nom IUPAC (6,7-diméthoxyisoquinoline-1-yl)-(3,4-diméthoxyphényl)méthanone
SMILES COc1ccc(cc1OC)C(=O)c2nccc3cc(OC)c(OC)cc23
Spécification
Nom chimique ou matériau Papaveraldine
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C20H19NO5/c1-23-15-6-5-13(10-16(15)24-2)20(22)19-14-11-18(26-4)17(25-3)9-12(14)7-8-21-19/h5-11H,1-4H3
Poids de la formule 353.3686