Learn More
Papaveraldine, TRC
Code produit 30008823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008823 100 mg 100mg
30003839 1 g 1g
30011477 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008823 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP190400100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 522-57-6
Formule moléculaire C20 H19 N O5
Poids moléculaire (g/mol) 353.3
Synonyme NSC 94266, Papaveraldin, 6,7-Dimethoxy-1-veratroylisoquinoline;
Nom IUPAC (6,7-diméthoxyisoquinoline-1-yl)-(3,4-diméthoxyphényl)méthanone
SMILES COc1ccc(cc1OC)C(=O)c2nccc3cc(OC)c(OC)cc23
Spécification
Nom chimique ou matériau Papaveraldine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H19NO5/c1-23-15-6-5-13(10-16(15)24-2)20(22)19-14-11-18(26-4)17(25-3)9-12(14)7-8-21-19/h5-11H,1-4H3
Poids de la formule 353.3686