Learn More
Chlorhydrate de papapavérine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11427096
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11427096
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B25412.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 61-25-6 | C20H22ClNO4 | 375.849 g/mol
Papaverine hydrochloride is used as a smooth muscle relaxant, with noted treatment for impotence. It can also act as a cerebral vasodilator through the possible inhibition of PDE (phosphodiesterases) and/or calcium channel actions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg / ml), le DMSO, le méthanol, 100 % d’éthanol et de chloroforme.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61-25-6
Formule moléculaire C20H22ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 375.849
Numéro MDL MFCD00012745
Clé InChI UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme papaverine hydrochloride, cardiospan, cardoverina, dispamil, drapavel, forpavin, papalease, papaversan, pavatest, paverolan
CID PubChem 6084
Nom IUPAC 1-[(3,4-diméthoxyphényl)méthyl]-6,7-diméthoxyisoquinoléine ; Chlorhydrate
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CC2=NC=CC3=CC(=C(C=C32)OC)OC)OC.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Papaverine hydrochloride
Point de fusion ∼220°C (decomposition)
Quantité 5 g
Merck Index 14,7019
Poids de la formule 375.85
Pourcentage de pureté 99%