Learn More
Chlorhydrate de papapavérine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10522421 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10522421 5 g Flacon en verre 5g
10606914 25 g Flacon en verre 25g
10107843 100 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10522421 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 207220050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 61-25-6 | C20H21NO4·ClH | 375.85 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 61-25-6
Formule moléculaire C20H21NO4·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 375.85
Numéro MDL MFCD00012745
Clé InChI UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme papaverine hydrochloride, cardiospan, cardoverina, dispamil, drapavel, forpavin, papalease, papaversan, pavatest, paverolan
CID PubChem 6084
Nom IUPAC 1-[(3,4-diméthoxyphényl)méthyl]-6,7-diméthoxyisoquinoléine ; Chlorhydrate
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CC2=NC=CC3=CC(=C(C=C32)OC)OC)OC.Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Papaverine hydrochloride
Point de fusion 226.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 21, 222
Merck Index 15, 7122
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in ether
Poids de la formule 375.85
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Papaverine hydrochloride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Hazard Statement
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute partie dela peau exposée soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.