Learn More
Chlorhydrate de papapavérine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10606914 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10606914 25 g Flacon en verre 25g
10522421 5 g Flacon en verre 5g
10107843 100 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10606914 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 207220250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 61-25-6 | C20H21NO4·ClH | 375.85 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61-25-6
Formule moléculaire C20H21NO4·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 375.85
Numéro MDL MFCD00012745
Clé InChI UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme papaverine hydrochloride, cardiospan, cardoverina, dispamil, drapavel, forpavin, papalease, papaversan, pavatest, paverolan
CID PubChem 6084
Nom IUPAC 1-[(3,4-diméthoxyphényl)méthyl]-6,7-diméthoxyisoquinoléine ; Chlorhydrate
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CC2=NC=CC3=CC(=C(C=C32)OC)OC)OC.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Papaverine hydrochloride
Point de fusion 226.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 21, 222
Merck Index 15, 7122
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in ether
Poids de la formule 375.85
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Papaverine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Papaverine hydrochloride