Learn More
Papaverine, TRC
Code produit 30135424
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135424 500 mg 500mg
17921945 100 mg 100mg
17900595 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135424 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP190503500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 06-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-74-2
Formule moléculaire C20 H21 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 339.38
Synonyme Isoquinoline, 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-, Isoquinoline, 6,7-dimethoxy-1-veratryl- (8CI), 1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxyisoquinoline, 6,7-Dimethoxy-1-(3,4-dimethoxybenzyl)isoquinoline, 6,7-Dimethoxy-1-veratrylisoquinoline, NSC 136630, Papaverin, Papaverine
Nom IUPAC 1-[(3,4-diméthoxyphényl)méthyl]-6,7-diméthoxyisoquinoline
SMILES COc1ccc(Cc2nccc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Papaverine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H21NO4/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3
Poids de la formule 339.1471
Pourcentage de pureté >95%