Learn More
Benchmark Scientific™ Papier pour imprimante à autoclave BioClave
Code produit 17944422
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Imprimante pour autoclave BioClave
Conditionnement:
3 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17944422 Imprimante pour autoclave BioClave 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17944422 Fournisseur Benchmark Scientific™ Code fournisseur B4000PA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.55€
    46.10€ / 3 pièces
    Économisez 10.45€
    18% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Papier de remplacement pour l'imprimante de l'autoclave BioClave. Trois rouleaux de 50 pieds.
  • Papier de remplacement pour imprimante BioClave
  • 3 rouleaux de 15,24 m chacun
Spécification
À utiliser avec (application) Papier pour imprimante de rechange
À utiliser avec (équipement) Imprimante pour autoclave BioClave
Modèle BioClave
Type de produit Papier pour imprimante
Poids (impériale) 0.5 lb.
Poids (métrique) 0.23 kg