Learn More
JRI Maxant™ Papier D23580
Spécification
Spécification
| Type de produit | Papier |
| À utiliser avec (application) | Enregistreur panoramique |
| À utiliser avec (équipement) | Enregistreur panoramique |
| Quantité | 1 de chaque |
| Plage de températures (métrique) | -20°C à -40°C |