Learn More
HALYARD™ Bobines de stérilisation de film papier
Code produit 30274701 Tous les produits Halyard Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
30274701 400 mm 1 pièce
30274666 100 mm 1 pièce
30274771 150 mm 1 pièce
30274710 200 mm 1 pièce
30274769 75 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30274701 Fournisseur HALYARD™ Code fournisseur 48556
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    157.41€ / 1 pièces
    Économisez 52.59€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Les bobines de stérilisation en papier-film permettent de créer des systèmes de barrière stérile performants et durables, de la longueur exacte dont vous avez besoin.
  • Bobines plates (versions à soufflets disponibles sur demande)
  • Coupez à la longueur souhaitée et thermoscellez l'extrémité inférieure pour créer des sachets aux dimensions exactes.
  • Fabriqué en papier de qualité supérieure à base de fibres vierges de 68 g/m² et en film transparent multicouche teinté vert.
  • Joints de rail à triple thermoscellage sur les deux côtés
  • Performances de pelage exceptionnelles et résistance élevée du scellage
  • Marquage CE conformément au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, classe I
  • Conforme à la norme EN ISO 11607-1 et EN 868-5
  • Indicateurs de stérilisation à la vapeur (vert à violet) et à l'oxyde d'éthylène (jaune à brun), conformes à la norme EN ISO 11140-1
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios, clase I; ES ISO 11607; EN 868-5; ES ISO 11140-1
Type de bouchon Scellage à chaud
Couleur Teinte verte
Jetable Usage unique
Matériau Papier de qualité médicale, film en polyester/polypropylène
Stérilité Non stérile
Nbre par carton 1
Nb par paquet 1
Plage de températures de soudure 160 °C à 190 °C
Méthode de stérilisation Vitamine, ETO
Longueur (impériale) 7.8 in.
Largeur (impériale) 15.7 in.
Type de produit Bobine de stérilisation
Longueur (métrique) 200 mm
Largeur (métrique) 400 mm