Learn More
Brady™ Étiquettes en papier pour imprimante J2000
Code produit 17190451
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
12,7 mm
15,24 mm
19,05 mm
22,86 mm
25,4 mm
31,75 mm
50,8 mm
101,6 mm
127 mm
152,4 mm
Largeur (métrique):
22,86 mm
25,40 mm
33,02 mm
40,39 mm
50,80 mm
63,50 mm
69,85 mm
76,20 mm
101,60 mm
Conditionnement:
1000 pièces
1050 pièces
1200 pièces
1600 pièces
180 pièces
1900 pièces
200 pièces
2700 pièces
280 pièces
550 pièces
850 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) unitSize
17190451 12,7 mm 50,80 mm 1900 pièces
17140451 22,86 mm 22,86 mm 1200 pièces
17160451 19,05 mm 25,40 mm 2700 pièces
17170451 15,24 mm 33,02 mm 1600 pièces
17150451 25,4 mm 40,39 mm 1050 pièces
17180451 25,4 mm 50,80 mm 1000 pièces
17100461 31,75 mm 63,50 mm 850 pièces
17110461 31,75 mm 69,85 mm 850 pièces
17140461 127 mm 76,20 mm 200 pièces
17120461 25,4 mm 76,20 mm 1050 pièces
17130461 50,8 mm 76,20 mm 550 pièces
17170461 50,8 mm 101,60 mm 550 pièces
17150461 101,6 mm 101,60 mm 280 pièces
17160461 152,4 mm 101,60 mm 180 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 17190451 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 151124
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le matériau de l’étiquette en papier B-2550 est disponible pour une impression en couleur sur demande dans vos locaux grâce à l’imprimante d’étiquettes couleur BradyJet J2000.
  • À utiliser avec l’imprimante pour étiquettes couleur BradyJet J2000
  • L’étiquette est une solution économique pour l’étiquetage à usage général avec une durée de vie limitée
  • Peut être utilisé pour identifier l’emballage
  • <
Spécification
Certifications/Conformité Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Rouler
Matériau Papier traité avec des huiles non saturées
Côtés imprimables Avant
Print Technology Jet d'encre
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des composants et des équipements, identification des installations, identification générale
À utiliser avec (équipement) BradyJet Imprimante d'étiquettes couleur J2000
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 1900 Étiquettes/Sac
Quantité 1900 étiquettes/rouleau
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40°F à +140°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +60°C
Épaisseur (impériale) 0,0069 in
Épaisseur (métrique) 0,175 mm
Dimensions (L x l) 12.70 x 50.8 mm
Longueur (impériale) 0,5 in
Longueur (métrique) 12,7 mm
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50,80 mm
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 12,70 mm
Poids (métrique) 878 g
Alternate Part Number J20-53-2550