Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique sur papier
Code produit 12683785 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
3000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
12683785 Blanc 3000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12683785 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 035655
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    121.73€ / 3000 pièces
    Économisez 5.27€
    4% de réduction
En stock
Les étiquettes B-408 sont imprimables par transfert thermique et sont conçues pour être retirées après 30 jours du carton, de l'acier inoxydable, du verre et du polypropylène.
  • Idéal pour une utilisation dans les applications générales d'étiquetage et de codage-barres où l'étiquette doit être retirée ou repositionnable.
  • Conçu pour être amovible après 30 jours sur du carton, de l'acier inoxydable, du verre et du polypropylène lorsqu'il est utilisé dans des conditions ambiantes.
  • Conforme à la directive RoHS 2005/618/CE, amendement MCV à la directive RoHS 2002/95/CE.
  • Un ruban est nécessaire pour imprimer ce matériau.
  • Utilisez la référence IP-R6100 pour l'imprimante BradyPrinter i5100 ou BRADY. IP™ Imprimante d'étiquettes série ; utilisez R6100 pour une imprimante différente.
Spécification
Certifications/Conformité Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE
Type d’adhésif Acrylique, Amovible
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Affichage Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Papier traité avec des huiles non saturées
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification générale
À utiliser avec (équipement) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Imprimantes à noyau THT 76 mm de la série IP de plus
Étiquettes par rangée 1
Nb par paquet 3000 étiquettes par rouleau
Quantité 1 rouleau
Forme Rectangle
Dimensions (impériale) 1 in H x 2 in L
Dimensions (métrique) 25.40 mm H x 50.80 mm W
Épaisseur (impériale) 0,003 in
Épaisseur (métrique) 0.086 mm
Répétition verticale (métrique) 28.58 mm
Dimensions (L x l) 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Longueur (impériale) 10.94 yd.
Longueur (métrique) 10 m
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50.8 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 50.80 mm
Hauteur (impériale) 1 in
Hauteur (métrique) 25.4 mm
Alternate Part Number THT-17-408-3