Learn More
Tork Tork Papier d'Essuyage Bobine maxi blanc W1, grande capacité, 1 x 1000 m, 130100
Tous les produits Tork Produits
Description
- Évitez les traces et les peluches sur le verre grâce à notre Papier d'Essuyage Tork
- Gagnez du temps lors du rechargement grâce à cette bobine de papier grande capacité qui dure plus longtemps
- Essuyez efficacement les taches légères et vos mains grâce à sa conception multi-usages
- Améliorez le rendement: il s'utilise facilement d'une seule main avec le Dérouleur sur pied ou le Distributeur Mural Standard Tork
Spécification
Spécification
| Type de produit | Wiping Paper |
| Longueur (impériale) | 1093.61 yd. |
| Longueur (métrique) | 1000 m |
| Largeur (impériale) | 9.65 in. |
| Largeur (métrique) | 24.5 cm |
| Matériau | Paper |
| Certifications/Conformité | EU Ecolabel, FSC MIX Credit, FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité d’emballage | 1 Ea. |
| Épaisseur | 1-ply |
| Afficher plus |