Learn More
Paquinimod, MedChemExpress
Description
Paquinimod (ABR 25757) is a specific inhibitor of S100A8/S100A9. Paquinimod rescues the pneumonia with substantial reduction of viral loads in SARS-CoV-2-infected mice.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Paquinimod |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 248282-01-1 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H22N2O3 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | ABR 25757 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 125 mg/mL (356.72 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Afficher plus |