Learn More
Paraffine, liquide, pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10540614 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10540614 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10689014 250 mL Flacon en verre 250mL
10361124 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10540614 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 171400025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    94.65€ / 2.5L
    Économisez 19.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 8012-95-1 | MFCD00131611
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8012-95-1
Formule moléculaire MFCD00131611
Poids moléculaire (g/mol) 0.00
Numéro MDL MFCD00131611
Clé InChI FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
CID PubChem 68245
ChEBI CHEBI:38701
Nom IUPAC 2-(3,4,5-trihydroxyphényl)chroménylium-3,5,7-triol;chlorure
SMILES *
Spécification
Nom chimique ou matériau Paraffin, liquid
Note relative au nom Pure
Point de fusion -24.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 300.0°C
Point d’éclair 218°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 2.5 L
Merck Index 14, 7186
Gravité spécifique 0.88
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Viscosité 65-75 mm2/s (40°C)
Qualité Pures
Forme physique Liquide huileux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Paraffin, liquid