Learn More
Liquide de paraffine, pur, blanc d’eau, d = 0,83-0,86, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
Liquide de paraffine, pur, blanc d’eau, d = 0,83-0,86
Spécification
Spécification
| Point de fusion | -9 °C |
| Point d’ébullition | 310 °C |
| Conditionnement | Récipient en plastique |
| Quantité | 25 L |
| Densité de vapeur | >2 à 101 kPa |
| Viscosité | >19 St (40 °C) |
| Forme physique | Liquide visqueux |