Learn More
Liquide de paraffine, pur, blanc d’eau, d = 0,83-0,86, Fisher Chemical™
Code produit 11438702 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Récipient en plastique
Conditionnement:
2.50L
25L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11438702 500 mL Flacon en verre ambré 500mL
10407460 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
10161480 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11438702 missing translation for 'mfr' Fisher Chemical missing translation for 'supplierNo' P/0360/08
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Liquide de paraffine, pur, blanc d’eau, d = 0,83-0,86
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 8042-47-5
Formule moléculaire C16H10N2Na2O7S2
Poids moléculaire (g/mol) 452.363
Numéro MDL 131611
Clé InChI AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonyme acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
CID PubChem 9566064
Nom IUPAC disodium ; (8Z)-7-oxo-8-(phénylhydrazinylidène)naphtalène-1,3-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifications
Point de fusion -6 °C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 310 °C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 500 mL
Densité de vapeur >2
Viscosité 7,4 à 14,5 °C°
Forme physique Liquide visqueux
compliance-icons
Product Identifier
  • Paraffin, liquid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Hazard Statement
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.