Learn More
Liquide de paraffine, technique, d = 0,88, pour bains d’huile, Fisher Chemical™
Code produit 10744571 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Récipient en plastique
Conditionnement:
2.50L
25L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10744571 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
10579380 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10744571 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/0320/17
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Liquide de paraffine, Technique, d = 0,88, pour bains d’huile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8042-47-5
Formule moléculaire MFCD00131611
Poids moléculaire (g/mol) 0.00
Numéro MDL MFCD00131611
Clé InChI FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
CID PubChem 68245
ChEBI CHEBI:38701
Nom IUPAC 2-(3,4,5-trihydroxyphényl)chroménylium-3,5,7-triol;chlorure
SMILES *
Spécification
Point de fusion -9 °C
Point d’ébullition 310 °C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 2.5 L
Densité de vapeur >2 à 101 kPa
Viscosité >19 St (40 °C)
Forme physique Liquide visqueux