Description
Trouvez la solution qui répond idéalement à vos besoins grâce aux paraffines de type 1, 3, 6, 9 Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific : Quatre mélanges différents de paraffine et de polymères hautement raffinés, permettant de choisir les temps d’infiltration et les caractéristiques de coupe.
- Toutes les paraffines fondent entre 55° et 57°C et sont filtrées trois fois à 0,5 μm
- Le rapport surface-poids de la forme de flacons est plus élevé que celui des granulés, ce qui offre un temps de fusion plus rapide
- Le Type 1 ne contient aucun polymère et offre une infiltration rapide
- Le Type 3 contient une quantité de polymère minimale et offre une infiltration rapide
- Le Type 6 est plus dur que le Type 3 et permet des coupes plus fines
- Le Type 9 a la teneur en polymère la plus élevée disponible et offre des coupes extrêmement fines
Informations de commande :
Emballé dans des sacs pratiques, faciles à ouvrir, refermables
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 55 à 57°C |
| Type de produit | Paraffine de type 1 |
| Quantité | 2 lb. |
| À utiliser avec (application) | Infiltration Only |