Learn More
Cole-Parmer™ Distributeur de cire série WD-200
Code produit 15804285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
220 à 240 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
15804285 220 à 240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15804285 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 8523007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4275.00€
    3808.14€ / 1 pièces
    Économisez 466.86€
    10% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Évitez les obstructions de cire grâce au robinet chauffant et au distributeur de cire de la série WD-200.
  • Contrôle précis de la température avec affichage numérique
  • Fabriqué en acier inoxydable avec un revêtement antimicrobien pour inhiber la croissance bactérienne
  • Sécurité renforcée grâce à la coupure haute température à 120 °C
  • Le réservoir entièrement isolé empêche les pertes de chaleur et garantit que sa surface extérieure reste froide.
Ce distributeur de paraffine assure un chauffage ultra-rapide pour une cire fondue à la demande, idéal pour vos applications en histologie et pathologie. Le robinet chauffant empêche les obstructions et assure un écoulement régulier et fluide de la cire à chaque utilisation. Le levier anti-goutte possède trois positions : —arrêt, distribution à la demande par traction et débit continu. Le filtre à mailles de 0,5 mm empêche les particules grossières de pénétrer dans l'eau du robinet.
La température peut être réglée de la température ambiante à 70 °C grâce au panneau de commande numérique. La commande de température marche/arrêt assure une précision optimale. ±1 °C. Le réservoir d'une capacité de 7,5 L peut faire fondre jusqu'à 13,2 lb (6 kg) de cire en granulés à la fois. Réglé à 65 °C, l'appareil mettra environ 90 minutes pour faire fondre complètement 11 lb. (5 kg) de cire granulée.
Spécification
Hauteur (métrique) 455 mm
Fréquence 50/60 Hz
Tension 220 à 240 V
Capacité (impériale) 2 gal
Capacité (métrique) 7,5 L
Description Distributeur de cire de paraffine
Modèle MH8524