Learn More
Cire de paraffine, pure, point de clarification autour de 65-71°C, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| CAS | 8002-74-2 |
| Point de fusion | 58°C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 322°C |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Formule moléculaire | C21H27NO3 |
| Numéro MDL | 132833 |
| Quantité | 450 g |
| Synonyme | propafenone, rythmol, propafenona, propafenonum, propafenonum inn-latin, propafenona inn-spanish, propafenone inn:ban, gnf-pf-4594, propafenone-hcl, propafenone inn |
| Clé InChI | JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |