Learn More
Cire de paraffine, pure, granulaire, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15254734 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 kg
10 kg
Conditionnement:
2kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15254734 10 kg -
10711452 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 15254734 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 416770100
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Paraffine, CnH2n +2, numéro CAS-8002-74-2, propafenona inn-spanish, propafenona, propafenone-hcl, propafenonum inn-latin, propafenonum, propafenone inn:ban, propafenone inn, rythmol, propafénone, gnf-pf-4594, 2 kg, 322,0°C, CHEBI:63619, blanc, 232-315-6, 198°C, pure
Paraffin wax, CnH2n+2, CAS Number-8002-74-2, propafenona inn-spanish, propafenona, propafenone-hcl, propafenonum inn-latin, propafenonum, propafenone inn:ban, propafenone inn, rythmol, propafenone, gnf-pf-4594, 2kg, 322.0 deg.C, CHEBI:63619, White, 232-315-6, 198 deg.C, Pure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8002-74-2
Formule moléculaire CnH2n+2
Poids moléculaire (g/mol) 341.451
Numéro MDL MFCD00132833
Clé InChI JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propafenone, rythmol, propafenona, propafenonum, propafenonum inn-latin, propafenona inn-spanish, propafenone inn:ban, gnf-pf-4594, propafenone-hcl, propafenone inn
CID PubChem 4932
ChEBI CHEBI:63619
Nom IUPAC 1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phényl]-3-phénylpropan-1-one
SMILES CCCNCC(COC1=CC=CC=C1C(=O)CCC2=CC=CC=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Paraffin wax
Point de fusion 58.0°C to 62.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 322.0°C
Point d’éclair 198°C
Spectre IR Authentic
Quantité 10 kg
Merck Index 14,7023
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in alcohol (soluble in warm alcohol),insoluble in acids,soluble in benzene,chloroform,ether,carbon,disulfide,ligroin,turpentine,miscible when melted with wax,fats
Viscosité 3-4.5 mPa.s (98.9°C)
Qualité Pures
Forme physique Granulés