Learn More
Cire de paraffine, pure, point de fusion autour 57°C, pastillé, Fisher Chemical
Code produit 10244250 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
450 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
450g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10244250 450 g Récipient de poudre en plastique 450g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10244250 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/0650/90
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 8002-74-2
Point de fusion 58°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 322°C
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C21H27NO3
Numéro MDL 132833
Quantité 450 g
Synonyme propafenone, rythmol, propafenona, propafenonum, propafenonum inn-latin, propafenona inn-spanish, propafenone inn:ban, gnf-pf-4594, propafenone-hcl, propafenone inn
Clé InChI JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCNCC(COC1=CC=CC=C1C(=O)CCC2=CC=CC=C2)O
Nom IUPAC 1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phényl]-3-phénylpropan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 341.451
CID PubChem 4932
ChEBI CHEBI:63619
Viscosité 3 to 4.5 mPaS at 98.9°C
Forme physique Solide