Learn More
Cire de paraffine, pure, point de fusion autour 60°C, pastillé, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
450 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
450g
Description
450g, récipient de poudre en plastique
Spécification
Spécification
| CAS | 8002-74-2 |
| Point de fusion | 58°C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 322°C |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Formule moléculaire | C21H27NO3 |
| Numéro MDL | 132833 |
| Quantité | 450 g |
| Synonyme | propafenone, rythmol, propafenona, propafenonum, propafenonum inn-latin, propafenona inn-spanish, propafenone inn:ban, gnf-pf-4594, propafenone-hcl, propafenone inn |
| Clé InChI | JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido