Learn More
Fisherbrand™ Parafilm™ M Film Agricole
Code produit 32179281
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
76 m x 5 cm
Conditionnement:
1 rouleau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
32179281 76 m x 5 cm 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32179281 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 121127
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.06€
    38.42€ / 1 rouleaux
    Économisez 7.64€
    16% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Très insensible à l’eau, à la perte d’humidité et à l’absorption d’humidité, mais perméable aux gaz
  • La Déclaration Parafilm™ sur les aliments biologiques M est conforme aux normes alimentaires biologiques suivantes, selon les règles applicables :
    • Département de l’Agriculture des États-Unis : Programme national biologique (7 CFR Partie 205)
    • Conseil général canadien des normes : Principes généraux et normes de gestion des systèmes de production biologique (CAN/CGSB-32.310-2015)
    • Règlement de la Commission européenne (CE) n° 889/2008
  • Couleur naturelle
  • Dimensions (L x W) : 2992 x 2 in. (7600 x 5 cm)
  • Quantité : 1
  • Épaisseur : 5 mil (127 μm)
  • Idéal pour les produits frais biologiques et la greffe horticole ou le bourgeonnement
  • Construit pour répondre à la ASTM norme alimentaire biologique
Spécification
Longueur (impériale) 2992 in
Couleur Naturel
Type de produit Parafilm Wrap
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 5 cm
Longueur (métrique) 7600 cm
Matériau Papier ciré
Épaisseur 127 μm
Quantité 1 de chaque
Dimensions (L x l) 76 m x 5 cm