Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldéhyde, 16 % p/v, sol. aq., sans méthanol
Code produit 11400580
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 10 mL
10 x 10 ml
Conditionnement:
100mL
20mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11400580 10 x 10 ml 100mL
11490570 2 x 10 mL 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11400580 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 043368.9M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    124.65€ / 100mL
    Économisez 13.35€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Paraformaldéhyde, CH2O, numéro CAS 30525-89-4, oxyde de méthylène, oxométhane, paraforme, oxyméthylène, formaline, formol, aldéhyde méthylique, paraformaldéhyde, aldéhyde formique, méthanal, 10 x 10 ml, CHEBI:16842, Classe de risque : 9 ; Groupe d’emballage : III, 200-001-8, H312+H332-H315-H317-H319-H335-H341-H350
Paraformaldehyde is used as a disinfectant, hardening agent and waterproofing agent. It is also used to prepare adhesives, resins and dentistry as an antiseptic and contraceptive. It is also employed as a thermoplastic. In addition, it is used in the preparation of formalin fixatives for tissues or cells during the samples subjected to florescence studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire CH2O
Poids moléculaire (g/mol) 30.03
Clé InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formaline, méthanal, oxyde de méthylène, paraformaldéhyde, oxométhane, paraforme, aldéhyde formique, oxyméthylène, aldéhyde méthylique, methyl aldehyde
CID PubChem 712
ChEBI CHEBI : 16842
Nom IUPAC formaldehyde
SMILES C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Paraformaldéhyde
Note relative au nom Microfiltré
Numéro MDL MFCD00003274
Quantité 10 x 10 ml
Merck Index 14,7025
Informations sur la solubilité Soluble in chlorophenol and many organic solvents. Insoluble in ether and alcohol.
Forme physique Liquide, dans une ampoule sous argon
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Paraformaldehyde, 16% w/v aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde