Learn More
Paraformaldéhyde, sol. aq. à 32 % p/v, sans méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16431755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 10 mL
10 x 10 mL
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16431755 10 x 10 mL 10 pièces
17948900 2 x 10 mL 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16431755 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 047377.9M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.96€
    121.65€ / 10 pièces
    Économisez 29.31€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
La solution est micro-filtrée et fournie en ampoules.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Le paraformaldéhyde est utilisé comme désinfectant, agent de durcissement et agent d’étanchéité.Il est également utilisé pour préparer les adhésifs, les résines et la dentisterie comme antiseptique et comme moyen de contraception.Il est également utilisé comme thermoplastique.En outre, il est utilisé dans la préparation de fixateurs au formol pour les tissus ou les cellules pendant que les échantillons sont soumis à des études de fluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-00-0
Formule moléculaire CH2O
Poids moléculaire (g/mol) 30.03
Numéro MDL MFCD00133991
Clé InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 712
ChEBI CHEBI:16842
Nom IUPAC formaldéhyde
SMILES C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Paraformaldehyde
Formule linéaire (CH2O)n
Quantité 10 x 10 mL
Beilstein 102769
Merck Index 14,7025
Informations sur la solubilité Soluble in chlorophenol and many organic solvents. Insoluble in ether and alcohol.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 32% w/v aq. soln.
Forme physique Liquid