Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldéhyde, 4 % en PBS
Product Code. 15424389
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Unit Size:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15424389 250 mL 250mL
15434389 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15424389 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J61899.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.10€
    89.65€ / 250mL
    Économisez 17.45€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
Paraformaldéhyde, CH2O, numéro CAS 30525-89-4, oxyde de méthylène, paraformaldéhyde, formaline, paraforme, aldéhyde méthylique, aldéhyde formique, formol, oxyméthylène, méthanal, oxométhane, 500 ml, CHEBI:16842, H317-H318-H351
Le paraformaldéhyde, 4 % en PBS, est utilisé pour préserver les tissus pour l'histologie courante.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l'origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l'étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d'article / de produit Alfa Aesar d'origine ou la référence SKU n'a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le paraformaldéhyde, 4 % en PBS, est utilisé pour préserver les tissus pour l’histologie courante.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec le laiton, l’acier, le cuivre, les anhydrides acides, les agents oxydants forts et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Formule moléculaire CH2O
Poids moléculaire (g/mol) 30.026
Numéro MDL MFCD00133991
Clé InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formaline, méthanal, oxyde de méthylène, paraformaldéhyde, oxométhane, paraforme, aldéhyde formique, oxyméthylène, aldéhyde méthylique, methyl aldehyde
CID PubChem 712
ChEBI CHEBI : 16842
Nom IUPAC formaldéhyde
SMILES C=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Paraformaldéhyde
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Informations sur la solubilité Miscible with water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paraformaldehyde, 4% in PBS
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: paraformaldehyde, sodium chloride, phosphoric acid, potassium chloride
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.