Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldéhyde, 4 % en PBS
Code produit 15434389
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15434389 500 mL 500mL
15424389 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15434389 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J61899.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    134.65€ / 500mL
    Économisez 14.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Paraformaldéhyde, CH2O, numéro CAS 30525-89-4, oxyde de méthylène, paraformaldéhyde, formaline, paraforme, aldéhyde méthylique, aldéhyde formique, formol, oxyméthylène, méthanal, oxométhane, 500 ml, CHEBI:16842, H317-H318-H351
Le paraformaldéhyde, 4 % en PBS, est utilisé pour préserver les tissus pour l'histologie courante.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l'origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l'étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d'article / de produit Alfa Aesar d'origine ou la référence SKU n'a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le paraformaldéhyde, 4 % en PBS, est utilisé pour préserver les tissus pour l’histologie courante.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec le laiton, l’acier, le cuivre, les anhydrides acides, les agents oxydants forts et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire CH2O
Poids moléculaire (g/mol) 30.026
Numéro MDL MFCD00133991
Clé InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
CID PubChem 712
ChEBI CHEBI:16842
Nom IUPAC formaldéhyde
SMILES C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Paraformaldehyde
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Informations sur la solubilité Miscible with water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • paraformaldehyde 4% in PBS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: paraformaldehyde, sodium chloride, sodium phosphate dibasic,dihydrogen potassium phosphate, potassi