Learn More
Paraformaldéhyde, + de 90 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10553151 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Godet en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10553151 1 kg Bouteille en plastique 1kg
10563151 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
11914801 10 kg Godet en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10553151 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 169650010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.30€
    48.65€ / 1kg
    Économisez 5.65€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 30525-89-4 | CH2O | 30.026 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30525-89-4
Formule moléculaire CH2O
Poids moléculaire (g/mol) 30.026
Clé InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
CID PubChem 712
ChEBI CHEBI:16842
Nom IUPAC formaldéhyde
SMILES C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Paraformaldehyde
Point de fusion 120.0°C to 170.0°C
Couleur Blanc à blanc cassé
pH 3,5 à 5 (suspension à 10 %)
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 89.5 to 93%
Conditionnement Bouteille en plastique
Formule linéaire (CH2O)n
Quantité 1 kg
Beilstein 01,566
Merck Index 15,7129
Informations sur la solubilité Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: the higher polymers are insoluble in water, insoluble in alcohol and ether
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Paraformaldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.