Learn More
Paraformaldéhyde, + de 90 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11914801 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Godet en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11914801 10 kg Godet en plastique 10kg
10553151 1 kg Bouteille en plastique 1kg
10563151 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11914801 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 169650100
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 30525-89-4 | CH2O | 30.026 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30525-89-4
Formule moléculaire CH2O
Poids moléculaire (g/mol) 30.026
Clé InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
CID PubChem 712
ChEBI CHEBI:16842
Nom IUPAC formaldéhyde
SMILES C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Paraformaldehyde
Point de fusion 120.0°C to 170.0°C
Couleur Blanc à blanc cassé
pH 3,5 à 5 (suspension à 10 %)
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 89.5 to 93%
Conditionnement Godet en plastique
Formule linéaire (CH2O)n
Quantité 10 kg
Beilstein 01,566
Merck Index 15,7129
Informations sur la solubilité Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: the higher polymers are insoluble in water, insoluble in alcohol and ether
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux