Learn More
Paraformaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493704 10,000 g -
11478690 100 g 100g
11473704 500 g 500g
11483704 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11493704 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11313.0C
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 30525-89-4 | CH2O | 30.026 g/mol
Paraformaldehyde is used as a fumigant, a disinfectant and in the manufacture of synthetic resins like melamine resin, phenol resin and polyacetal resin. It is also used in cell culture. It also serves as a fixative in electron microscopy. It is also used in the preparation of formalin fixatives for tissues or cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30525-89-4
Formule moléculaire CH2O
Poids moléculaire (g/mol) 30.026
Numéro MDL MFCD00133991
Clé InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
CID PubChem 712
ChEBI CHEBI:16842
Nom IUPAC formaldéhyde
SMILES C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Paraformaldehyde
Point de fusion 120°C to 170°C (decomposition)
Densité 1.3
Point d’éclair 71°C (159°F)
Quantité 10,000 g
Numéro UN UN2213
Beilstein 102769
Merck Index 14,7025
Informations sur la solubilité Soluble in hot water. Insoluble in water,ether and alcohol.
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Paraformaldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraformaldehyde