Learn More
Paraformaldéhyde, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10351641 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
3 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Godet en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
25g
3kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10351641 25 g Flacon en plastique 25g
10424131 500 g Bouteille en verre 500g
10342243 1 kg Flacon en plastique 1kg
10443361 3 kg Flacon en plastique 3kg
11924801 10 kg Godet en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10351641 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 416780250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.80€
    25.65€ / 25g
    Économisez 2.15€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Paraformaldéhyde, 96 %, CH2O, numéro CAS 30525-89-4, paraformaldéhyde, paraforme, oxyméthylène, oxyde de méthylène, aldéhyde méthylique, méthanal, formol, formaline, aldéhyde formique, oxométhane, 500 g, CHEBI:16842, blanc, 260°C, 1,03 (Air - 1,0), 71°C, extra pur, avertissement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30525-89-4
Formule moléculaire CH2O
Poids moléculaire (g/mol) 30.026
Clé InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
CID PubChem 712
ChEBI CHEBI:16842
Nom IUPAC formaldéhyde
SMILES C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Paraformaldehyde
Note relative au nom Extra Pure
Informations sur la décomposition 260°C
Point de fusion 120.0°C to 170.0°C
Couleur Blanc
Densité 1,03 (air = 1,0)
pH 4,0 à 5,5 (suspension à 10 %)
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH2O)n
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: the higher polymers are insoluble in water, insoluble in alcohol and ether
Tension de vapeur Tension de vapeur :1,2 mmHg à 25°C
Pourcentage de pureté 96%
Qualité Extra pur
Forme physique Billes ou poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Paraformaldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.