Learn More
Paraformaldéhyde-d2, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Paraformaldehyde-d2 |
| CAS | 32008-59-6 |
| Formule moléculaire | (C 2H2 O)n |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Poly(oxymethylene-d2) (8 CI, 9 CI), Paraformaldehyde-d2 |
| SMILES | [X]OC([2 H])([2 H])OC([2 H])([2 H])OC([X])([2 H])[2 H] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 64.077 |
| Poids de la formule | 64.046 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |