Learn More
Paraformaldehyde-D2, TRC
Code produit 30422702
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30422702 500 mg 500mg
30426666 10 g 10g
30415832 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30422702 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP191402500MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32008-59-6
Formule moléculaire (C 2H2 O)n
Poids moléculaire (g/mol) 64.077
Synonyme Poly(oxymethylene-d2) (8CI, 9CI), Paraformaldehyde-d2
SMILES [X]OC([2H])([2H])OC([2H])([2H])OC([X])([2H])[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Paraformaldehyde-d2
Quantité 500 mg
Poids de la formule 64.046