Learn More
Paraformaldéhyde, MP Biomedicals™
Code produit 11496572 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11496572 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11496572 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02150146.5
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Utilisé comme désinfectant et fumigant. Paraformaldéhyde, MP Biomedicals est le plus petit polyoxyméthylène, un produit de polymérisation du formaldéhyde. Il est également utilisé dans la préparation de fixateurs à base de formol pour les tissus ou les cellules lorsque les échantillons doivent être utilisés
Le paraformaldéhyde est utilisé comme fixateur en microscopie électronique et dans la préparation de fixateurs à base de formol pour les tissus ou les cellules lorsque les échantillons doivent être utilisés dans des études de fluorescence. Il est également utilisé dans la fabrication de résines synthétiques. Il a été utilisé par le passé pour désinfecter les chambres de malades, les vêtements, le linge et les ustensiles de chambre, ainsi que comme fumigant.
Spécification
CAS 30525-89-4
Point de fusion 120 – 170 °C (litt.)
Densité 0,88 g/mL à 25 °C (litt.)
Point d’ébullition Il ne bout pas, libère du formol lorsqu’il est chauffé
Formule moléculaire CH2O
Quantité 500 g
Synonyme formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (eau chaude - ∼37 % en poids / v ; lentement soluble dans de l’eau froide). Insoluble dans l’alcool ou l’éther.
Clé InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=O
Nom IUPAC formaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 30.026
CID PubChem 712
ChEBI CHEBI:16842
Poids de la formule (30.03)n
Forme physique Poudre