Learn More
Solution de paraformaldéhyde, 16 %, sans méthanol, MP Biomedicals™
Code produit 11481745 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 10 mL
10 x 10 mL
Conditionnement:
100mL
20mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11481745 10 x 10 mL 100mL
15799150 2 x 10 mL 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11481745 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219998380
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La solution de paraformaldéhyde MP Biomedicals™, 16 %, sans méthanol est une solution aqueuse claire prête à être l’emploi comme fixateur pour la microscopie électronique.
Recommandé pour la préparation de fixateurs de formaline pour les tissus ou les cellules lorsque les échantillons doivent être utilisés dans des études de florescence.
Identifiants chimiques
CAS 30525-89-4 , 7732-18-5
Spécification
Nom chimique ou matériau Paraformaldehyde Solution
% max. CAS 0.16, 0.84
Formule moléculaire (CH2O)n
Quantité 10 x 10 mL
Synonyme Polyoxmethylene, POM
Pourcentage de pureté 0.16
Qualité Sans méthanol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Solution aqueuse à 16 %
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Paraformaldehyde, 16% aq soln, methanol free
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302+H312+H332-Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: paraformaldehyd