Learn More
Solution de paraformaldéhyde, 4 % dans du PBS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15670799 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15670799 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15670799 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J19943.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.88€
    122.65€ / 1L
    Économisez 24.23€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Solution de paraformaldéhyde, 4 % dans PBS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Paraformaldehyde Solution
Forme physique Solution
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 1 L
Concentration 4% in PBS
Numéro MDL MFCD00133991
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Paraformaldehyde solution, 4% in PBS, Affymetrix/USB
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraformaldehyde