Learn More
Paraformaldehyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Paraformaldehyde |
| Quantité | 50 g |
| Formule InChI | InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2 |
| Poids de la formule | 30.0106 |