Learn More
Paraformaldéhyde, TRC
Code produit 30012467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
150 g
Conditionnement:
100g
150g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012467 150 g 150g
30006728 50 g 50g
30005087 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012467 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP193265150G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30525-89-4
Formule moléculaire (C H2 O)n
Poids moléculaire (g/mol) 30.03
Synonyme Paraformaldehyde (9CI, ACI), Aldacide, Flo-Mor, Granuform, Granuform 91, Granuform 96, Granuform M, Paraform, PFA, Polyformaldehyde, TransFix, WANPFA 92
Nom IUPAC Paraformaldéhyde
SMILES [*]CO[*]
Spécification
Nom chimique ou matériau Paraformaldehyde
Quantité 150 g
Formule InChI InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2
Poids de la formule 30.0106