Learn More
Paraldéhyde, 99,5 %,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10319233 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10319233 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10319233 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 275080025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    99.65€ / 2.5L
    Économisez 20.35€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Paraldéhyde, 99,5 % 2,5 l
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Paraldéhyde, flacon en plastique de 99,5 % de 2,5 litres, réf. 123-63-7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 123-63-7
Point de fusion 12°C
Point d’ébullition 65°C to 82°C
Conditionnement PLASTIQUE
Formule moléculaire C6H12O3
Quantité 2.5 L
Clé InChI SQYNKIJPMDEDEG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1OC(C)OC(C)O1
Nom IUPAC 2,4,6-triméthyl-1,3-5-trioxane
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Pourcentage de pureté 99.5%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paraldehyde
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.