Learn More
Paraldéhyde, 99,5 %,Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Paraldehyde |
| Point de fusion | 12.0°C |
| Densité | 0.9900 g/mL |
| Point d’ébullition | 124.0°C |
| Point d’éclair | 24°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.4 % min. (GC) |
| Indice de réfraction | 1.4035 to 1.4055 |
| Quantité | 10 L |
| Beilstein | 19, 385 |
| Merck Index | 15, 7131 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Paraldehyde
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.