Learn More
Paraldehyde, TRC
Code produit 30135883
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135883 100 mL 100mL
30133021 25 mL 25mL
30004525 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135883 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP191820100ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-63-7
Formule moléculaire C6 H12 O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Synonyme Paraldehyde, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxane, cyclic trimer of acetaldehyde
Nom IUPAC 2,4,6-triméthyl-1,3-5-trioxane
SMILES CC1OC(C)OC(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Paraldehyde
Quantité 100 mL
Formule InChI InChI=1S/C6H12O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h4-6H,1-3H3
Poids de la formule 132.0786