Learn More
R&D Systems™ Parameter Immunoassay Control Set 1165 for cAMP
Code produit 18422580
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18422580 1 de chaque 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18422580 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur QC52
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    198.45€ / 1 kits
    Économisez 23.48€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
For use with catalog numbers KGE002B, SKGE002B, PKGE002B
Application: For Research Use Only
  • Contains ProClin 300 (<0.01%)
  • Suitable for research applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Substances à analyser détectables cAMP
Type Immunoassay Control
Utilisation prévue Control
Gamme de produits R&D Systems
Quantité 1 de chaque
Source Multi-species