Learn More
R&D Systems™ Parameter Immunoassay Control Set 1186 for Nitrate
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Substances à analyser détectables | Nitric Oxide |
| Utilisation prévue | Control |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Quantité | 1 de chaque |
| Source | Multi-species |