Learn More
R&D Systems™ Parameter Immunoassay Control Set 752 for TBARS
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Substances à analyser détectables | Thiobarbituric Acid Reactive Substances (TBARS) |
| Utilisation prévue | Control |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Quantité | 1 de chaque |
| Source | Multi-species |