Learn More
R&D Systems™ Parameter Immunoassay Control Set 901 for Cortisol
Code produit 30001868
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001868 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Code produit 30001868 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur QC68
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    198.45€ / 1 pièces
    Économisez 11.55€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
For use with catalog numbers KGE008, SKGE008, PKGE008
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Substances à analyser détectables Cortisol
Utilisation prévue Control
Quantité 1 de chaque
Source Multi-species