Learn More
Labconco™ Accessoire pour hotte à recyclage Paramount™, plan de travail solide en époxy
Code produit 10145462 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur (impériale):
1 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur (impériale) Conditionnement
10145462 1 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10145462 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 3909902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2563.95€
    898.16€ / 1 pièces
    Économisez 1665.79€
    64% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-02-2027
Accessoire pour hotte à recyclage Labconco™ Paramount™, surface de travail en époxy solide résistante aux produits chimiques, utilisée pour prendre en charge diverses hottes Labconco™.
  • Surface de travail en époxy solide
  • Résistant aux produits chimiques
  • Couleur :noir
  • Disposition prévue pour contenir les déversements
  • Pas de découpes pour évier
  • Profilé pour s’adapter aux dimensions des hottes à recyclage Paramount
  • Disponible en largeurs de 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi et 6 pi
Spécification
Type de produit Surface de travail
Couleur Noir
Profondeur (impériale) 29 in
Profondeur (métrique) 73,7 cm
À utiliser avec (équipement) Hotte à recyclage Paramount
Épaisseur (impériale) 1 in
Épaisseur (métrique) 25,4 mm
Garantie Un an
Poids (impériale) 100 lb
Poids (métrique) 45 kg
Largeur (impériale) 48 in
Largeur (métrique) 121,9 cm
Matériau Époxy